Learn More
L-Isoleucinethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195.69 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64640.14
280.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
56782-52-6 | |
195.69 | |
QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N | |
6453390 |
C8H18ClNO2 | |
MFCD09953729 | |
l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride | |
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC |
Spezifikation
L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride | |
Weiß | |
MFCD09953729 | |
l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride | |
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC | |
195.69 | |
6453390 | |
98% |
56782-52-6 | |
C8H18ClNO2 | |
4710859 | |
QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N | |
Ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoathydrochlorid | |
25 g | |
195.69 | |
Pulver |