Learn More
L(-)-Histidinol-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1596-64-1 | C6H13Cl2N3O | 214.09 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 228830050
422.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1596-64-1 | |
214.09 | |
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N | |
197743 | |
C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl |
C6H13Cl2N3O | |
MFCD00078058 | |
l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci | |
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propan-1-ol;Dihydrochlorid |
Spezifikation
L(-)-Histidinol dihydrochloride | |
Weiß bis Beige | |
Glasflasche | |
−3° (24°C c=2,H2O) | |
5 g | |
99% | |
MFCD00078058 | |
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N | |
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propan-1-ol;Dihydrochlorid | |
197743 | |
99% |
Echt | |
1596-64-1 | |
− 3.00 | |
193.0°C to 199.0°C | |
Kristallpulver | |
C6H13Cl2N3O | |
l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci | |
C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl | |
214.09 | |
214.1 |
Sicherheit und Handhabung
- L(-)-Histidinol dihydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.