Learn More
L-Histidin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 13274004
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Glyoxalin-5-Alanin, L-Histidin, L--Histidin, Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidin
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
Formelmasse 155.16
Relative Dichte 1 l = 1.44 kg
Güte Multi-Kompendium/USP
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Histidin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™ >