Learn More
L-Histidin, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11374419
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Histidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374419 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
Artikelnummer. 11374419
Marke: MP Biomedicals 0210195410
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorläufer von Histamin durch die Wirkung von Histidin-Decarboxylase. L-Histidin, MP Biomedicals, ist eine essentielle Aminosäure mit einer basischen Seitenkette, die eine Imidazol-Gruppe enthält. Es hat hydrophile Eigenschaften. Es wird in der Regel in der Medienvorbereitung verwendet
Histidin wird aus ATP, 5-phosphoribosyl-1-Pyrophosphat (PRPP) und Glutamin biosynthetisiert. Histidin wiederum wird durch Histitidase, Urocanase und Imidazolonpropionase über die Bildung von Urocanat, 4-Imidazolon-5-propionat und N-Formiminoglutamat zu Glutamat abgebaut.
  • Wurde verwendet, um Kulturen der menschlichen T-lymphoblastischen Leukämiezelllinie MOLT-4 zu untersuchen und um die Modulation der Apoptose zu erforschen
  • Es hat sich gezeigt, dass es die Biosynthese von Lovastatin durch kultivierten Aspergillus terreus verbessert
  • Wird als einzige Stickstoffquelle verwendet, um das Schwarmwachstum von Pseudomonas aeruginosa auf Agar zu untersuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
MDL-Nummer MFCD00064315
Synonym Glyoxalin-5-Alanin, L-Histidin, L--Histidin, Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Löslichkeitsinformationen Löslich 50 mg/ml in 0.5 M HCl.
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
Menge 10 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formelmasse 155.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
L-Histidin, MP Biomedicals™ >