Learn More
L-Histidin, freie Basis, ≥ 99 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11384419
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Histidin, freie Basis, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384419 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11384419
Marke: MP Biomedicals 0210195425
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorläufer von Histamin durch die Wirkung von Histidin-Decarboxylase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym L-Histidin, Histidin, Glyoxalin-5-Alanin, L--Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 25 g
Formelmasse 155.16
Physikalische Form Kristallpulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Histidin, freie Basis, ≥ 99 %, MP Biomedicals™ >