Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98 % Artikelnummer.: 10665602
Verfügbar ab: 16-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98 %
Artikelnummer. 10665602
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10665602
Marke: Thermo Scientific Chemicals 166150250
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt 282.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Farbe Weiß oder Gelb
Chlorid 200ppm max.
Chlor (Cl) 200ppm max.
Fremdaminosäuren 0.5% max. (TLC)
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 25, 513
Spezifische Drehung + 12.40
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 4758
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Spezifischer Drehzustand +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, klumpiges Pulver oder Schmelze
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number166150250,166155000,166151000
ChargennummerA0438154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
ChargennummerA0460517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
ChargennummerA0450782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
ChargennummerA0451776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98 % >