Learn More
L-Glutathion, reduziert, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15484589
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Glutathion, reduziert, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484589
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15484589
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62166.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein Tripeptid zur reduktiven Spaltung von Disulfid-Bindungen
A tripeptide used for the reductive cleavage of disulfide bonds L-Glutathione is used in the treatment of lung diseases for patients who are HIV positive. It protects the cancerous cells by conferring resistance to chemotherapeutic drugs. It is involved in many aspects of metabolism including transport of g-glutanyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds. As an antioxidant, it prevents damage to important cellular components that arise due to reactive oxygen species like free radicals and peroxide. It is also used to decrease the concentrations of inflammatory cytokines (IL-6, IL-18) as well as involved in increasing the level of serum Ca2+ ions. It is also used in white wine production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid, Ethanol, phosphatgepufferter Kochsalzlösung, verdünntem Alkohol, flüssigem Ammoniak und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Summenformel C10H17N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 307.321
MDL-Nummer MFCD00065939
InChI-Schlüssel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutathione
Namenshinweis reduced
Schmelzpunkt ∽193°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 1729812
Merck Index 14,4475
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl formamide,ethanol,phosphate buffered saline,diluted alcohol,liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Optische Drehung −17° (c=2 in Water)
Formelmasse 307.33
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN20L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 ArtikelnummerJ62166.06,J62166.14,J62166.22
ChargennummerU23K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 ArtikelnummerJ62166.06,J62166.14,J62166.22
ChargennummerS20K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 ArtikelnummerJ62166.06,J62166.14,J62166.22
ChargennummerP02K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 ArtikelnummerJ62166.06,J62166.14,J62166.22
ChargennummerP15K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 ArtikelnummerJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Name des Produkts
L-Glutathion, reduziert, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >