Learn More
L-Glutamin, Hochrein, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10030150
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Glutamin, Hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030150
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
Artikelnummer. 10030150
Marke: Fisher Chemical G/0514/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Schmelzpunkt 185°C
CAS 56-85-9
pH 4.0 to 6.0
Farbe Weiß
Summenformel C5H10N2O3
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Menge 250 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formelmasse 146.15g/mol
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
L-Glutamin, Hochrein, SLR, Fisher Chemical >