Learn More
L-Glutamin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
Marke: Thermo Scientific J16285.30
Menge | 250 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
56-85-9 | |
146.146 | |
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N | |
5961 | |
(2 S)-2,5-Diamino-5-Oxopentansäure |
C5H10N2O3 | |
MFCD00008044 | |
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid | |
CHEBI:18050 | |
C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N |
Spezifikation
L-Glutamine | |
C5H10N2O3 | |
H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH | |
1723797 | |
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N | |
(2 S)-2,5-Diamino-5-Oxopentansäure | |
250 g | |
CHEBI:18050 | |
≥98.5% |
56-85-9 | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00008044 | |
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid | |
C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N | |
146.146 | |
5961 | |
146.14 | |
Kristallpulver |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
233785A | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1 |
191272A | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | J16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1 |
233785 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | J16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1 |
230362 | Analysenzertifikat | 22/03/2023 | J16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1 |
186232 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J16285.36,J16285.30,J16285.22,J16285.A1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Glutamin, ≥ 98.5 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals > 250g; Kunstoffflasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur