Learn More
L-Glutaminsäure, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11304249
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Glutaminsäure, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11304249 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11304249
Marke: MP Biomedicals 0210180091
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 142-47-2
Summenformel C5H8NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00150138
InChI-Schlüssel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym Natriumglutamat, Glutamatnatrium, Natrium-L-Glutamat, Mononatriumglutamat, Mononatrium-L-Glutamat, Natriumhydrogenglutamat, Glutaminsäure, Mononatriumsalz, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC-Name Natrium 2-Amino-4-Carboxybutanoat
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Dichte 1.538 g/ml bei 20 °C
Menge 1 kg
Formelmasse 187.13
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Glutaminsäure, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™ >