Learn More
L-Dihydroorotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228605 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5988-19-2
Summenformel C5H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.11
InChI-Schlüssel UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synonym l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
PubChem CID 439216
ChEBI CHEBI:17025
IUPAC-Name (4S)-2,6-Dioxo-1,3-diazinan-4-carbonsäure
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Dihydroorotic acid
Schmelzpunkt 254.0°C to 255.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Dihydroorotic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
L-Dihydroorotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >