Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, ≥98 % Artikelnummer.: 11498643
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, ≥98 %
Artikelnummer. 11498643
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11498643
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10435.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Cystein wird als Vorläufer in Lebensmitteln, pharmazeutischen und Körperpflegeprodukten verwendet. Es ist aktiv an der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack beteiligt, die durch Reaktion mit Zucker gewonnen werden. Wird auch zur Spaltung von Disulfidbindungen im Keratin der Haare verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-Carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis. Sein Derivat, N-Acetyl-L-Cystein, wird als Nahrungsergänzung verwendet. Sie dient als Gegenmittel gegen die Überdosis von Acetaminophen und verhindert Leberversagen. Sie schützt die Nerven vor Oxidation und verhindert so Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Als essentielle Aminosäure wurde sie als Futtermittel speziell für Schafe verwendet, die für das Wachstum von Wolle verantwortlich sind.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure und wässrigem Ammoniak. Unlöslich in Äther, Aceton, Ethylacetat, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.154
MDL-Nummer MFCD00064306
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetic acid and aqueous ammonia. Insoluble in ether,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 121.16
Optische Drehung +7.9° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW26K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
Chargennummer10242432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
ChargennummerS28K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
ChargennummerP07K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
ChargennummerX03J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, ≥98 % >