Learn More
L(+)-Citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10023383
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L(+)-Citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10023383
Marke: Thermo Scientific Acros 160650250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-45-9
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI-Schlüssel DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
IUPAC-Name (1S,3R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Borneol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 06,72
Merck Index 15,134
Spezifischer Drehzustand − 36.20 (20.00°C c=5,C2H5OH)
Spezifische Drehung -36.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number160651000,160650025,160655000,160650250
ChargennummerA0441657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number160651000,160650025,160655000,160650250
ChargennummerA0400908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number160651000,160650025,160655000,160650250
ChargennummerA0395915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number160651000,160650025,160655000,160650250
ChargennummerA0408843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number160651000,160650025,160655000,160650250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Borneol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
L(+)-Citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >