Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Asparagin-Monohydrat, 99 %
L(+)-Asparagin-Monohydrat, 99 %, C4H10N2O4, CAS-Nummer 5794-13-8, Asparagin-Monohydrat, L +-Asparagin-Monohydrat, Asparagin, Asparagin-Nf, l-Asparagin-Hydrat, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-Asparagin-Monohydrat, l-Asparagin, Monohydrat, s-2,4-diamino-4-Oxobutansäure-Hydrat, 250 g
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 175271000
80.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10164430
  • 81.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • L(+)-Asparagine monohydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number175272500,175270010,175271000,175270050
ChargennummerA0472153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number175272500,175270010,175271000,175270050
ChargennummerA0443183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog Number175272500,175270010,175271000,175270050
ChargennummerA0432751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number175272500,175270010,175271000,175270050
ChargennummerA0402835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number175272500,175270010,175271000,175270050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Asparagin-Monohydrat, 99 % > Glasflasche; 100 g