Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagin Monohydrat, ≥98 %
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals A15012.0E
656.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 2500 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11487247
  • 660.00 CHF / 2500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
L-Asparagine is a naturally occurring proteinogenic amino acid, used in biomanufacturing cell culture systems for the production of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. It is used in the biosynthesis of proteins. It is also required for development and function of the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparagin ist eine natürlich vorkommende proteinogene Aminosäure, die in Zellkultursystemen für die Biomanufacturing zur Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet wird. Sie wird in der Biosynthese von Proteinen verwendet. Sie wird auch für die Entwicklung und Funktion des Gehirns benötigt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA15012.0E,A15012.36,A15012.22
ChargennummerT06I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberA15012.0E,A15012.36,A15012.22
Chargennummer10241809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog NumberA15012.0E,A15012.36,A15012.22
Chargennummer10240726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog NumberA15012.0E,A15012.36,A15012.22
Chargennummer10174526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15012.0E,A15012.36,A15012.22
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagin Monohydrat, ≥98 % > 2500 g