Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagin, 99 %
Beschreibung
L-(+)-Asparagine acts as a precursor to aspartate. It is also used as a diuretic. It is also employed in the biosynthesis of glycoproteins and proteins. It acts as a food additive. It reacts with reducing sugar to yield acrylamide, which finds application in french fries, potato chips, and toasted bread. It plays an important role in the function and development of the brain. Further, it is useful for human body, physically and mentally. In addition to this, it is used in cell culture media and is a component of (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) non-essential amino acid solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-(+)-Asparagin fungiert als Vorläufer von Aspartat. Es wird auch als Diuretikum verwendet. Sie wird auch bei der Biosynthese von Glykoproteinen und Proteinen eingesetzt. Sie dient als Lebensmittelzusatzstoff. Sie reagiert mit reduziertem Zucker zu Acrylamid, das in Pommes frites, Kartoffelchips und geröstetem Brot Verwendung findet. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Funktion und Entwicklung des Gehirns. Darüber hinaus ist sie für den menschlichen Körper nützlich, sowohl körperlich als auch geistig. Zusätzlich wird sie in Zellkulturmedien verwendet und ist Bestandteil der (2-Methoxyethoxy)methyl (MEM) nicht-essentiellen Aminosäurelösung.
Löslichkeit
Löslich in Säuren, Basen. Unlöslich in Methanol, Ethanol, Äther und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-(+)-Asparagine |
Schmelzpunkt | 234°C to 236°C (decomposition) |
Beilstein | 1723527 |
Merck Index | 14,837 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acids,bases. Insoluble in methanol,ethanol,ether and benzene. |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 132.12 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q23K034 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | B21473.22,B21473.36,B21473.0E |
R22J022 | Analysenzertifikat | 27/06/2023 | B21473.22,B21473,B21473.36,B21473.0E |
A0429707 | Analysenzertifikat | 08/11/2022 | B21473.22,B21473.36,B21473.0E |
A0437909 | Analysenzertifikat | 03/11/2022 | B21473.22,B21473.36,B21473.0E |
U04I011 | Analysenzertifikat | 11/08/2022 | B21473.22,B21473.36,B21473.0E |