Learn More
L(+)-Ascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
43.90 CHF - 123.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10152370
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
105021000
100 g Kunststoffflasche
43.90 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10336310
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105025000
500 g Kunststoffflasche
123.62 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10002643
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
2.5 kg Kunststoffflasche N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
LUFTEMPFINDLICH
LICHTEMPFINDLICH
missing translation for 'einecsNumber' : 200-066-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CI7650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L(+)-Ascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals