Learn More
L-Alanyl-L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
L-Alanyl-L-Glutamin, CAS-Nr. 39537-23-0, ist ein synthetisiertes Dipeptid, das in vitro verdaut werden kann, um stabiles L-Glutamin zu bilden.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66996.06
57.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15418589
  • 59.20 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
A substitute for glutamine in mammalian cell culture media; stable to heat-sterilization.L-Alanyl-L-glutamine is used as a component in pharmaceuticals, cosmetics and food products. It is a stable Gln dipeptide, which protects mice against the jejunal crypt depletion in the setting of dietary protein and fat deficiency. It provides nutritional requirements, improves intestinal health and enhances the immune system. It is also involved in various clinical studies such as cancer treatment, radiation and chemotherapy. It finds application in biotechnology as a component for mammalian cell culture medium. It improves pancreatic beta-cell function, maintaining the mitochondrial metabolism and stimulus-secretion coupling essential for insulin release.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Alanyl-L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals > 5 g