Learn More
L-690,330, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18073942
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-690,330, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18073942
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18073942
Marke: Tocris Bioscience 0681/10
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Inositol monophosphatase inhibitor
A potent inhibitor of inositol monophophatase; stable to hydrolysis. Induces autophagy in COS-7 cells independently of mTOR inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142523-38-4
Summenformel C8H12O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 298.124
InChI-Schlüssel JKOCAAWWDVHWKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chembl34819, 1-4-hydroxyphenoxy-1-phosphonoethyl phosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy-1-phosphonoethylphosphonic acid, 1-p-hydroxyphenoxy ethylenebisphosphonate, d06jat, 1-4-hydroxyphenoxy ethylenebisphosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy ethylidene bisphosphonic acid, phosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy ethylidene bis, 1-4-hydroxy-phenoxy-1-phosphono-ethyl-phosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy-1,1-ethanediyl bis phosphonic acid
PubChem CID 132449
IUPAC-Name [1-(4-hydroxyphenoxy)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-690, 330
Menge 10 mg
Formelmasse 298.13
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-690,330, Tocris Bioscience™ >