Learn More
L-368,899 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001391
Zum Warenkorb hinzufügen
L-368,899 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001391
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Artikelnummer. 30001391
Marke: Tocris Bioscience 2641/1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent, non-peptide oxytocin receptor antagonist
Potent, non-peptide and orally active oxytocin receptor antagonist (IC50 = 8.9 nM) that displays > 40-fold selectivity over vasopressin V1a and V2 receptors (IC50 values are 370 and 570 nM respectively). Antagonizes oxytocin-induced uterine contractions in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160312-62-9
Summenformel C26H43ClN4O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 591.223
InChI-Schlüssel GIUFQWFJHXXXEQ-PHSYAEQHSA-N
Synonym 2s-2-amino-n-1s,2s,4r-7,7-dimethyl-1-4-2-methylphenyl-1-piperazinyl sulfonyl methyl bicyclo 2.2.1 hept-2-yl-4-methylsulfonyl butanamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 90488775
IUPAC-Name (2S)-2-amino-N-[(3S)-7,7-dimethyl-4-[[4-(2-methylphenyl)piperazin-1-yl]sulfonylmethyl]-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]-4-methylsulfonylbutanamide;hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)S(=O)(=O)CC34CCC(C3(C)C)CC4NC(=O)C(CCS(=O)(=O)C)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-368, 899 hydrochloride
Menge 1 mg
Formelmasse 591.23
Reinheit (%) >97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-368,899 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >