Learn More
Saint Gobain Life Sciences KYNAR BAG 3,8L 305X305MM ON/OFF 0,0762MM THICK
Bietet eine kostengünstige Alternative für die Analyse nicht korrosiver Gase. Saint Gobain Performance Plastics™ Kynar PVDF-Beutel verfügt über eine korrosionsbeständige Kynar-Konstruktion für alle Ihre Probenahmeanwendungen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 01410-12
Artikelnummer. 13345211
  • 57.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Flexibel
  • Kontaminiert die Probe nicht
  • Zur Verwendung in Gasprobenstrecken
  • Zur Aufbewahrung von Gas- oder Flüssigkeitsproben
  • Haltbare, hitzebeständige Nähte sorgen für Dichtheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 L
0,070 mm
305 x 305 mm
305 mm
305 mm
PVDF
0.003 in.
12 in.
12 in.
Bolsa Kynar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences KYNAR BAG 3,8L 305X305MM ON/OFF 0,0762MM THICK > Fassungsvermögen: 8 l