Learn More
Saint Gobain Life Sciences Kynar Beutel
Diese Beutel für die Gasprobenanalyse verwenden. Saint Gobain Performance Plastics™ Gummi-Gasprobenbeutel zeichnen sich durch eine korrosionsbeständige Kynar-Konstruktion aus, die für alle Ihre Anwendungsanforderungen geeignet ist.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 01410-15
Artikelnummer. 13305211
  • 90.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Starke Nähte geben höhere Strapazierfähigkeit
  • Einfachbreite Naht
  • Erhältlich in Dicken 2 mil und 4 mil
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.8 gal.
Gas Sample Analysis
0,076 mm
610 x 610 mm
610 mm
610 mm
7 l
Gummi
0.003 in.
24 in.
24 in.
Kynar-Beutel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Kynar Beutel > Volumen: 7 l