Learn More
KRT78 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
424.00 CHF - 579.00 CHF
Spezifikation
Antigen | KRT78 |
---|---|
Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18423731
|
Novus Biologicals
NBP1-93671-25ul |
25 μL |
424.00 CHF
25 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18088666
|
Bio-Techne
NBP1-93671 |
0.1 mL |
579.00 CHF
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
KRT78 Polyclonal specifically detects KRT78 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
KRT78 | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
196374 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VGGGLGSTCGLGSGKGSPGSCCTSIVTGGSNIILGSGKDPVLDSCSVSGSS | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Human | |
CK-78, cytokeratin-78, Kb40, keratin 5b, keratin 78, keratin-78, type II cytoskeletal 78 | |
KRT78 | |
IgG | |
Affinity Purified | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.