Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-Lösung, Bikarbonat-gepuffert
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J67591.K2
147.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15428769
  • 169.00 CHF / 1 Liter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1L
Kunststoffflasche
Umgebungstemperaturen
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR25L500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberJ67591.AP,J67591.K2
ChargennummerP14L534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberJ67591.AP,J67591.K2
ChargennummerW28K528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ67591.AP,J67591.K2
ChargennummerW28K527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberJ67591.AP,J67591.K2
ChargennummerW28K523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberJ67591.AP,J67591.K2
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-Lösung, Bikarbonat-gepuffert > 1 l