Learn More
DWK Life Sciences FUNNEL/SUPPORT ASSY 90MM
Entwickelt für Proben großer Volumina oder Proben mit hoher Partikelbelastung, die dazu neigen, einen Filter mit einem Durchmesser von 47 mm zu verstopfen
Marque:  DWK Life Sciences 953755-0090
1577.52 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Code produit. 13451979
  • 1725.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Die Baugruppe mit Glashalter mit Fritte dient zur allgemeinen Filtration.
  • Filtrationsraten sind bis zu viermal schneller als bei 47 mm-Filtern
  • Der Trichter ist von 300 bis 1000 ml in Schritten von 50 ml graduiert
  • Die maximale Trichterkapazität beträgt 1100 ml
  • Vorfiltergröße: 70 mm Durchmesser; ungefähre Filterfläche: 38.5 cm2
  • Der Anschluss an den als Zubehör erhältlichen 1 l-Filterkolben erfolgt mit einem #8-Silikonstopfen
  • Gerät wird mit einem Glasträger mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron, Fritten, einem graduierten Trichter mit 1 l, einer Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem #8-Silikonstopfen geliefert.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Glas
13.75 Zoll
6,31 in.
1 l
35 cm
16 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences FUNNEL/SUPPORT ASSY 90MM > 90 mm-Filterhalter für Kolben oder Verteiler; Trichter-Vol.: 1000 ml; Trägermaterial: Glas
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis