Learn More
DWK Life Sciences FILTERHALTER GLAS 300ML 47MM 47MM
Die Einheit ist für die allgemeine Filterung und für die Handhabung von Probenflüssigkeiten bis 500 ml zur Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Kontaminationen ausgelegt
Marke: DWK Life Sciences 953755-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit einem Glasträger mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron, Fritten, einem graduierten Trichter mit 300 ml, einer Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem #8-Silikonstopfen
- Die Graduierungen der Trichter befinden sich in Schritten von 25 ml bei 100 bis 250 ml
- Die Vorfiltergröße beträgt 35 mm.
- Die ungefähre Filterfläche beträgt 9.6 cm2
- Der Anschluss an den als Zubehör erhältlichen 1 l-Filterkolben erfolgt mit einem #8-Silikonstopfen
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Glas | |
300 mL | |
7,6 cm | |
22,9 cm |
Gestell aus gefrittetem Glas, 300 ml graduierter Trichter, eloxierte Aluminiumklemme und Silikonstopfen Nr. 8 | |
3 in. | |
9 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences FILTERHALTER GLAS 300ML 47MM 47MM > Filterhalter, 47 mm, für Kolben oder Verteiler, Trägermaterial: Glas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur