Learn More
DWK Life Sciences FILTERHALTER GLAS 25MM 15ML
Zur Aufnahme von kleinen Flüssigkeitsmengen für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
Marke:  DWK Life Sciences 953705-0000
Artikelnummer. 11849913
  • 513.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-02-2026
Beschreibung
Zur Aufnahme von kleinen Flüssigkeitsmengen für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
  • Mit einem Glasträger mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron, Fritten, einem graduierten Trichter mit 15 ml, einer Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem #5-Silikonstopfen
  • Die Graduierungen der Trichter befinden sich in Schritten von 1 ml bei 5 bis 15 ml
  • Vorfilter mit 16 mm Durchmesser
  • Die ungefähre Filterfläche beträgt 2.5 cm2
  • Der Anschluss an unseren 125 ml-Filterkolben (als Zubehör erhältlich) erfolgt mit einem Silikonstopfen der Nr. 5
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
1 in.
6 in.
15 ml
2,5 cm
15,2 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences FILTERHALTER GLAS 25MM 15ML > 25 mm-Filterhalter für Kolben oder Verteiler; Trichter-Vol.: 15 ml; Trägermaterial: Glas