Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Chromatographiesäule mit Gewinde und Mantel
Ummantelte CHROMAFLEX™-Säulen sind mit einer Acrylwasserummantelung ausgestattet, die die thermische Kontrolle temperaturempfindlicher chromatographischer Trennungen ermöglicht.  Die Acryl-Jacke dient auch als Sicherheitsschild.
1430.00 CHF
Spezifikation
Typ Chromatographiesäule mit Ummantelung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturempfindliche chromatographische Trennung
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Porengröße 20 μm
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15381257
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420870-3010
25 mm
1430.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewindesäulen werden komplett mit Glaszylinder, Wassermantel, zwei Endanschlüssen mit HDPE-Bettstützen mit 20 μm Porosität, zwei Schraubverschlüssen, 5 Fuß (1.5 m) FEP-Schläuchen (1/16 Zolll Außendurchmesser mit 1.0 cm; 1/8 Zoll Außendurchmesser mit 2.5 und 4.8 cm), zwei Manteldichtringe, zwei 1/4 Zoll-28-Schlauchmuttern ohne Flansch und zwei flanschlosen Ferrulen geliefert
  • Volumen 24 ml
  • Innendurchmesser 1.0 cm
  • Länge 30 cm
  • Druck (bar) 6.9, Druck (psi) 100
  • Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
  • Die empfohlene Sterilisation erfolgt mit Ethylenoxid, 2N NaOH oder 100 % Ethanol (Autoklavieren wird nicht empfohlen)
  • 1er-Karton
  • Zylinder werden hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäule mit Ummantelung
0 bis 50 °C
300 mm
HDPE
Zwei Endanschlüsse aus PTFE mit 20 um Porengröße, Betthalterungen aus Polyethylen, 5 ft. lange PTFE-Schläuche, Dichtungsringe mit Polypropylen-Ummantelung, 2 Schlauchmuttern ohne Flansch und 2 Ferrulen ohne Flansch
Temperaturempfindliche chromatographische Trennung
20 μm
Borosilikatglas Typ I, Klasse A
1/4-28 Anschluss ohne Flansch
Ethylenoxid, 2N NaOH oder 100 % Ethanol
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Chromatographiesäule mit Gewinde und Mantel