Learn More
DWK Life Sciences™ SULFITES APPARATUS COMP
Zur Bestimmung des freien Sulfits und eines reproduzierbaren Anteils der gebundenen Sulfite in Lebensmitteln, wie z.B. bei Carbonylverbindungen.
Marke: DWK Life Sciences™ 513800-0000
Includes:
Fünf Klammern werden mit dem kompletten Gerät geliefert.
Beschreibung
- Fassungsvermögen des Kolbens: 1000 ml (33.81 oz.)
- Kapazität der Trichterkappe: 250 ml (8.45 oz.)
- Verbindungen: 24/40
- Schlauchverbindung: #2
- Ungefähre Gesamthöhe: 595 mm (23.43 in.)
- Ungefähre Gesamtbreite: 300 mm (11.81 in.)
Um eine vollständige Abdichtung während der Analyse zu gewährleisten, sollte jede Verbindung geklemmt werden.
Spezifikation
300 mm | |
595 mm | |
Monier-Williams-Sulfit-Destillationsgerät | |
23.42 Zoll | |
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
11,81 in. |
Fünf Klammern | |
Für die Bestimmung von freiem Sulfit und einem reproduzierbaren Teil der gebundenen Sulfite in Lebensmitteln, z. B. Carbonyl-Zusatzprodukte | |
Borosilikatglas | |
33.81 oz, 1000 ml | |
1000 ml | |
33.81 oz. |