Learn More
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße
Für die Routinefiltration von korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen.
Marke:  Kimble Chase 953751-0000
113.05 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818522
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
  • Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofilterapparat
Funnel (300 mL)
47 mm
Glas
300 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße > Glastrichter, 300 ml