missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße
Für die Routinefiltration von korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen.
Marke: Kimble Chase 953829-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
- Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern

Spezifikation
Mikrofilterapparat | |
Glas | |
Flask (4 L) | |
4 l |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße > Kolben, Vol.:Gehäuse 4000mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur