Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde
Die dicke Wand widersteht hohen Zentrifugationsdrehzahlen
Marke:  DWK Life Sciences 45212-50
574.75 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818462
  • 605.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die dicke Wand hält hohen Zentrifugengeschwindigkeiten stand
Ideal zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen
  • Der Markierungspunkt ist sandgestrahlt
  • Die Kappen sind nicht aufgesetzt.
  • Lieferung mit autoklavierbaren Kappen mit Gummieinsätzen
  • GPI-Gewinde von 24 mm–410
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP, ASTM E 438
Borosilikatglas
Gummi
Autoklavierbar
123 mm
Rund
29 mm
3,550 x G
50 ml
Nützlich zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen
24 bis 410
Rund
1.69 oz.
Beschriftungsfläche
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde > 50 ml, Länge: 123 mm (4.8 Zoll)