Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit hoher Festigkeit
Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit
Marke:  DWK Life Sciences 45500-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844005
  • 147.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit
  • Aus KIMAX Typ 1 Borosilikatglas der Klasse B
  • Zentrifugierbar bis 13,100 x G mit Gummiadapterhülse
  • Temperaturbeständig bis 300 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E438
Wiederverwendbar
102 mm
18 mm
15 ml
Borosilikatglas
0,50 oz.
13.100 × g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit hoher Festigkeit > 15 ml; ohne Kappe