Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hohle weiße Manschettenstopfen aus Gummi
Der hohle Stopfen passt in den Hals der Glaswaren-Vorrichtungen. Die Geräte der Serie 774261 können bei bis zu 125 °C bis zu 8 Stunden lang verwendet werden.
Marke:  DWK Life Sciences 774261-0024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12869518
  • 246.48 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der hohle Stopfen passt in den Hals der Glaswaren-Vorrichtungen. Die Geräte der Serie 774261 können bei bis zu 125 °C bis zu 8 Stunden lang verwendet werden.
  • Steckstopfen mit Hülsenverlängerung passen in den Gerätehals und sorgen für eine sichere Abdichtung
  • Die Membran kann mit einer Spritzennadel durchstochen werden
  • Zum Ausgasen von NMR-Probenröhrchen, als Druckbelüftung oder zum Hinzufügen von Reaktionsmitteln mit einer Spritze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,4cm
24/40; 24/20
Naturkautschuk
NMR-Röhrchen, Druckbelüftung oder Hinzufügen von Reaktionspartnern mit einer Spritze
Weiß
Steck-Manschettenstopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Hohle weiße Manschettenstopfen aus Gummi > Passend für Standard-Kegel 24/20