Learn More
DWK Life Sciences BOTTLE ATMOS 2L 2 VALVS
Vom Atmospheric Environment Service (AES) empfohlene Konstruktion
Marke:  DWK Life Sciences 6532102000
Artikelnummer. 11852933
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
  • Aus Borosilikatglas, der Hochvakuumstopfen verhindert Ausgasungen
  • Die O-Ringe der FKM-Ventilschäfte können je nach Anwendung und Verschmutzungsgefahr leicht gewechselt werden
  • Geschliffene Einlassschäfte mit 0.5 in. Außendurchmesser für die Verwendung mit ULTRA-TORR™ oder CAJON™ Anschlüssen
  • Erhältlich in Einzel- oder Doppelventilausführung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
Borosilikatglas
Hochvakuumstopfen mit Ventilschäften, FKM Ventilschäfte mit O-Ringen
34.5 cm
67.6 oz.
Probenahmeflasche für Umweltgase aus der Atmosphäre
13.58 Zoll
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences BOTTLE ATMOS 2L 2 VALVS > Kapazität: 2000 ml