Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Marke: DWK Life Sciences 420400-2505
167.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24213" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
- Aus langlebigem Borosilikatglas
- Mit Flussratenadapter
- Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
- Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
- Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
- Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
- Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
- Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
Spezifikation
Ja | |
5/Karton | |
25 mm | |
14,5 psi | |
25 ml | |
Borosilikatglas Typ I, Klasse A | |
Luer-Lock-Stecker | |
2 N NaOH oder 100 % Ethanol |
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien | |
0 bis 50 °C | |
Economy-Chromatographiesäule | |
20 μm | |
50 mm | |
HDPE | |
4.91 cm3 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Chromatographiezubehör, um die Effizienz Ihres Labors zu steigern.Aktionscode: 24213Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59%