Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Flex-Column Chromatography Fittings: Adapter
Bei diesem ETFE FLEX-COLUMN™ Anschluss handelt es sich um einen Außengewindeadapter mit 1/4-28-Gewinde auf einem männlichen Luer-Anschluss.
Marke:  DWK Life Sciences 420407-2113
Artikelnummer. 11892913
  • 24.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • ETFE FLEX-COLUMN™ Anschlussstück
  • Männlicher Luer-Anschluss an männlichem 28-Gewinde mit 1/4 in.
  • 1/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Luer-Stecker an Stecker
ETFE
0.25-28
Flex-Column
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Flex-Column Chromatography Fittings: Adapter > Adapter, Luer (Männlich) auf Außengewinde 1/4-28 Zoll; ETFE