Learn More
DWK Life Sciences™ Kontes™ Ersatzteile für die Sulfit-Destillationsapparatur nach Monier Williams
Bauteile der Monier-Williams Sulfitdestillationsapparatur zur Bestimmung von freiem Sulfit und einem reproduzierbaren Anteil der gebundenen Sulfite in Lebensmitteln, wie z.B. Carbonyl-Zugabeprodukten.
Marke: DWK Life Sciences™ 513801-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kolbeneinlassadapter
- Standard-Konusverbindung 24/40
- 1/Karton
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Kolbeneinlassadapter | |
24/40 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Kontes™ Ersatzteile für die Sulfit-Destillationsapparatur nach Monier Williams > Kolbeneinlassadapter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur