Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Chromatographie-Verbindungsstücke
Die Rohrmuttern und Dichtkegel eignen sich zum Anschließen von Schläuchen an die Endanschlüsse von CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ und ULTRA-WARE™ Filtrationseinheiten.
Marke:  DWK Life Sciences 420818-3305
Artikelnummer. 12913521
  • 89.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
  • EFTE-Ferrulen ohne Flansch für Schläuche mit 1.8 mm Außendurchmesser
  • Zur Verwendung mit Steckmuttern der Serie 420821
  • CHROMAFLEX™ ANSCHLÜSSE
  • Verbindungsstück verbindet Schläuche und Endstücke F1/4-28 bis F1/4-28
  • PEEK-Verbindungsstück mit Innengewinde zur Verwendung mit flanschfreien Anschlüssen
  • 1/Karton
  • Ersatzteile im ULTRA-WARE™ Standardanschluss-Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anschluss ohne Flansch
Chromatographie-Anschluss
PEEK
F1/4-28 bis F5/16-24
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Chromatographie-Verbindungsstücke > F5/16-24 Anschluss