Learn More
DWK Life Sciences X2 THREAD ADAPTER AD M1/2-20 F1/4 F1/4
Als Übergang zwischen 1/2-20-Gewinden an CHROMAFLEX™ Säulenendstücken und 1/4-28-Gewinden.
Marke: DWK Life Sciences 420804-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Als Übergang zwischen 1/2-20-Gewinden an CHROMAFLEX™ Säulenendstücken und 1/4-28-Gewinden.
- CTFE-Gewindeadapter mit 1/2-20 bis 1/4-28-Gewinde
- Als Übergang zwischen 1/2-20-Gewinden an CHROMAFLEX™ Säulenendstücken und 1/4-28-Gewinden
- 2/Karton
Spezifikation
Adapter | |
1 | |
Glas |
Chromatographie | |
Kimble Kontes Hi-Vac PTFE-Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences X2 THREAD ADAPTER AD M1/2-20 F1/4 F1/4 > Chromaflex Fittings, M1/4-28
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur