Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 5 mm-NMR-Probenröhrchen für den Einmalgebrauch
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
Marke:  DWK Life Sciences 897193-0050
239.99 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11873722
  • 271.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.38 mm (0.015 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,19 in.
Borosilikatglas
Oben offen
100 MHz
Kappe
Zylindrisch
0,38 mm
177,8 mm
Polyethylen
5 mm
Entwickelt zur Verwendung in hochauflösender NMR-Spektroskopie
7 in.
0.015 Zoll
50/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ 5 mm-NMR-Probenröhrchen für den Einmalgebrauch > Länge: 7 Zoll; NMR-Gütegrad; 50/Packung