Learn More
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Kompatto Full Series Mobile Workstation with 20 mm thick HPL countertop and double socket pass-through.
Marque: BICASA KF.1800.900.1660.HPL
Alert:
Electric panel not included
Description
- Kompatto Full, 1.660 mm Höhe
- Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
- Max. Belastbarkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
- Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
- Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
- Schwerstahlkreuz
- Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
- Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
- Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
- HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
- HPL-Regal auf Aluminiumträger, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern Höhenverstellbar
Spécification
Hellgrau | |
Ja | |
900 x 1800 x 1660 mm | |
1543 lb. | |
Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung |
607 bis 907 mm (Schritt 25) | |
EB 13150 TÜV-Zertifikat | |
1 HPL-Regal, 20 mm dick, auf Aluminiumträger (Nutzfläche 400 x 1690 mm) | |
700 kg | |
Ja |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation > Mobile Arbeitsstation der Serie Kompatto Full; Abmessungen (T x B x H): 1800 x 900 x 1660 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu