Learn More
Medicom™ KOLMI Waterproof Overshoes with Non-slip SafeFeet SkidGuard Sole
These KOLMI Waterproof Non-slip Overshoes are breathable and lightweight with elasticated ankles.
Marke: Medicom™ H06711B
Benachrichtigungen:
Das Produkt darf nur auf intakter Haut angewendet werden. Die Wiederverwendung oder längere Verwendung kann zu Infektionen oder Kreuzkontamination führen.
Beschreibung
- Made of non-woven spunbonded 100% polypropylene
- Glue sealing
- Elastic, latex-free ankle
- Supple and slip resistant
- Anti-slip 60 μm white sole
Spezifikation
XL | |
Ja | |
Weiß, Blau | |
Unsteril | |
Rutschfest | |
Schuhüberzieher |
Polypropylen | |
None | |
Single-use | |
Elastische Beinabschlüsse | |
Wasser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medicom™ KOLMI Waterproof Overshoes with Non-slip SafeFeet SkidGuard Sole > KOLMI Waterproof Overshoes with Non-slip SafeFeet SkidGuard Sole; Size: X-Large
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur