Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
Marke: Koflo 04669-89
144.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Achieve a 100% mixed output:
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- Visual check of your mixing process:
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- Models with removable elements are available on request.
Spezifikation
Durchsichtig | |
15 mm | |
178 mm | |
PVC | |
Misch-Flüssigkeiten |
0.6 in. | |
7 in. | |
Mixer with 6 Elements | |
Rohrmischer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC > Durchmesser:15mm; 6 Komponenten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur