Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
Marke:  Koflo 04669-87
121.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774149
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Achieve a 100% mixed output:
    • Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
  • Visual check of your mixing process:
    • The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
  • All mixers have threaded ends.
  • Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
  • Models with removable elements are available on request.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
12 mm
279 mm
PVC
Misch-Flüssigkeiten
0.5 in.
11 in.
Mixer with 12 Elements
Rohrmischer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC > Durchmesser:12mm; 12 Komponenten