Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this 316 Stainless Steel In-Line Pipe Mixer.
395.00 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Material | Stainless Steel (316) |
---|---|
Typ | Rohrmischer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11724119
|
Koflo
04669-16 |
26,7 mm |
395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11714119
|
Koflo
04669-20 |
20,8 mm |
528.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Offers 100% mixed output.
- Industrial grade materials ensure long service life.
- Durability under demanding conditions.
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- Models with removable elements are available on request.
Spezifikation
Stainless Steel (316) | |
Rohrmischer | |
Mischen |