Learn More
Wagner Munz™ Kofler Heizbank
Diese Kofler Heizbank eignet sich zur Bestimmung der Eigenschaften verschiedenster Substanzen. Wagner Munz™ Kofler Heizbänke ermöglichen die schnelle Bestimmung organischer Substanzen und die Anpassung auf einer linearen Temperaturskala.
Marke: Wagner Munz™ 50400
Beschreibung
- Kofler Heizbank
- Inhalt: 8 Standardsubstanzen, einen Kasten mit nicht-zertifizierten Standardröhrchen und ein Set an Kalibriersubstanzen
- Verschiedene Charakteristika können gleichzeitig beobachtet werden
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Kofler Heizbank | |
230 V | |
± 1 °C | |
230 V, 50/60 Hz, 100 W | |
14 cm | |
43 cm | |
2,5 kg |
50/60 Hz | |
100 W | |
10 cm | |
Bestimmung der Reinheit einer Substanz | |
8 Standardsubstanzen und ein Karton von sieben nicht zertifizierten Standardröhrchen, Satz Kalibrierungssubstanzen im Lieferumfang | |
49°bis 260 °C |
WAG001 Banc chauffant Kofler
DateigrößeVersion: 223.4 kB
WAG001 BANC CHAUFFANT
DateigrößeVersion: 122.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wagner Munz™ Kofler Heizbank > Abmessungen (T x B x H): 10 x 43 x 14 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur