Learn More
Gibco™ KnockOut™ DMEM/F-12
GREENER_CHOICE
KnockOut™ DMEM/F-12
Marke:  Gibco™ 12660012
69.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12613663
  • 81.75 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Ein Medium mit niedriger osmotischer Konzentration ohne L-Glutamin oder HEPES-Puffer, optimiert für das Wachstum humaner embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stammzellen (embryonal), Stammzellen (iPS – induzierte pluripotente Stammzellen)
KnockOut DMEM/F-12
Kein Glutamin, Keine HEPES
Gibco™
Raumtemperatur
Flüssig
Phenolrot
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
500 mL
Bei 2 ° bis 8 °C und vor Licht geschützt lagern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2703603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12660012
Chargennummer2887984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number12660012
Chargennummer2963808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number12660012
Chargennummer2990072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number12660012
Chargennummer3021362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number12660012
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ KnockOut™ DMEM/F-12 > 500 ml