Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Nicht absorbierende Einweg-Überziehschuhe gegen Schmutz und Grobstaub. Aus antistatischem SMS-Material mit robuster Vinylsohle und Obermaterial mit Gummizug für besseren Schutz. Ideal für unproblematische Einsatzbedingungen in der Industrie. PSA der Kategorie I.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 82720
262.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10033874
  • 452.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie
  • Behandeltes, antistatisches SMS-Material mit robuster Vinylsohle für mehr Integrität und Sicherheit
  • Einweg-Produkt
  • Ausgelegt auf maximalen Tragekomfort und Hygiene
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
16.107 Zoll
Polyblend
Vinyl
12.694 lbs.
22.1 cm
Water Resistant
41.3 x 22.1 cm
41.3 cm
Medium/Large
Multi-layer Non-woven Barrier Laminate
5.77 kg
Single-use
A10 Überschuh mit Sohle für leichte Beanspruchung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ > Größe: Mittel/groß