Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Toilettenpapierrollen
Bietet den Komfort des eigenen Zuhauses. Kimberly-Clark™ KLEENEX™ Standardrollen-Toilettenpapier löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden.
108.00 CHF - 117.00 CHF
Specifications
Länge (angloamerikanisch) | 4.7 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 12 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 3.7 in. |
Material | Papier |
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert |
Product Code | Brand | Lage | Verpackungsmenge | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Lage | Verpackungsmenge | Price | Quantity & Availability | ||||
10797724
|
Kimberly-Clark™
8442 |
2-lagig | 8 x 8 Rollen x 350 Blatt | ||||||
10010962
|
Kimberly-Clark™
8441 |
2-lagig | 6 x 6 Rollen x 600 Blatt |
108.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12681466
|
Kimberly-Clark™
8440 |
3-lagig | 6 x 6 Rollen x 350 Blatt |
117.00 CHF
36 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
- Superweiß, perforiert und hygienisch
- Weich und saugfähig
- Löst sich in kaltem Wasser auf, damit die Kanalrohre nicht verstopfen
- Die Perforation ermöglicht einen wirtschaftlichen Verbrauch, der sich für Kosteneinsparungen und die Reduzierung der Abfallmenge eignet.
- Für ISO 14001, ISO 9001 und FSC zertifiziert
- Garantiert verantwortungsbewusste Herstellungsprozesse und hohe Qualität
- Ideal für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die ein edles Image schätzen
Specifications
4.7 in. | |
3.7 in. | |
ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert | |
Standard perforierte Rolle |
12 cm | |
Papier | |
Weiß | |
Ideal für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die einen edlen Imagewert haben |